Methyl-5-oxoprolinat 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Methyl DL-pyroglutamate, 5-Oxo-pyrrolidine-2-carboxylic acid methyl ester, Methyl 5-oxopyrrolidine-2-carboxylate, Methyl 2-pyrrolidinone-5-carboxylate
OR928083-5G
APOSOR928083-5GEA
21.9
EUR
APOSOR928083-5G
Methyl-5-oxoprolinat 95%
Methyl-DL-pyroglutamate
Formel:
C₆H₉NO₃ Molecular Weight: 143.14 g/mol Siedepunkt: 133…135/1 mm °C Schmelzpunkt: 21…23 °C Dichte: 1.25 |
MDL:
MFCD03844651 CAS-Nummer: 54571-66-3 |