Ethyl indoline-6-carboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR928132-1G
OR928132-250MG
APOSOR928132-1GEA
142
EUR
APOSOR928132-1G
APOSOR928132-250MG
Ethyl indoline-6-carboxylate 95%
Ethyl indoline-6-carboxylate
Formel:
C₁₁H₁₃NO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09954776 CAS-Nummer: 350683-40-8 |