4-Amino-5-(2-furyl)-4H-1,2,4-triazole-3-thiol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Amino-5-(furan-2-yl)-4H-1,2,4-triazole-3-thiol
OR928166-1G
APOSOR928166-1GEA
109
EUR
APOSOR928166-1G
4-Amino-5-(2-furyl)-4H-1,2,4-triazole-3-thiol
4-Amino-5-(2-furyl)-4H-1,2,4-triazole-3-thiol
Formel:
C₆H₆N₄OS Molecular Weight: 182,2 g/mol Schmelzpunkt: 205…206 °C |
MDL:
MFCD03044388 CAS-Nummer: 80809-38-7 |