4-Bromo-6-methylpyridin-2-ol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR928203-1G
APOSOR928203-1GEA
85.7
EUR
APOSOR928203-1G
4-Bromo-6-methylpyridin-2-ol 95%
4-Bromo-6-methylpyridin-2-ol
Formel:
C₆H₆BrNO Molecular Weight: 188,022 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD16610030 CAS-Nummer: 865156-59-8 |