(1-Cyclopenten-1-yloxy)(trimethyl)silan 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
(Cyclopent-1-en-1-yloxy)trimethylsilane, (1-Cyclopentenyloxy)trimethylsilane
OR928213-5G
APOSOR928213-5GEA
98.6
EUR
APOSOR928213-5G
(1-Cyclopenten-1-yloxy)(trimethyl)silan 95%
1-(Trimethylsilyloxy)cyclopentene
Formel:
C₈H₁₆OSi Molecular Weight: 156.30 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00001395 CAS-Nummer: 19980-43-9 |