4-(Methoxymethyl)phenol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR928265-1G
OR928265-250MG
APOSOR928265-1GEA
227
EUR
APOSOR928265-1G
APOSOR928265-250MG
4-(Methoxymethyl)phenol 95%
4-(Methoxymethyl)phenol
Formel:
C₈H₁₀O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00020186 CAS-Nummer: 5355-17-9 |