Sulphachloropyrazine sodium 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR928389-1G
OR928389-5G
APOSOR928389-1GEA
0
EUR
APOSOR928389-1G
APOSOR928389-5G
Sulphachloropyrazine sodium 98%
Sulphachloropyrazine sodium
Formel:
C₁₀H₈ClN₄NaO₂S Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06798154 CAS-Nummer: 71720-40-6 |