2-Ethyl-5-nitroaniline 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-Ethyl-5-nitrobenzenamine
OR928420-100G
APOSOR928420-100GEA
130
EUR
APOSOR928420-100G
2-Ethyl-5-nitroaniline 98%
2-Ethyl-5-nitroaniline
Formel:
C₈H₁₀N₂O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00034056 CAS-Nummer: 20191-74-6 |