3-(2-Piperidyl)-1-propanol hydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR928464-1G
OR928464-250MG
APOSOR928464-1GEA
632
EUR
APOSOR928464-1G
APOSOR928464-250MG
3-(2-Piperidyl)-1-propanol hydrochloride 95%
3-(2-Piperidyl)-1-propanol hydrochloride
Formel:
C₈H₁₇NO·ClH Molecular Weight: 179.688 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD22573686 CAS-Nummer: 90226-88-3 |