Ethyl benzimidazole-4-carboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Ethyl 1H-benzo[d]imidazole-4-carboxylate
OR928479-1G
APOSOR928479-1GEA
72.5
EUR
APOSOR928479-1G
Ethyl benzimidazole-4-carboxylate 95%
Ethyl benzimidazole-4-carboxylate
Formel:
C₁₀H₁₀N₂O₂ Molecular Weight: 190,202 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18251681 CAS-Nummer: 167487-83-4 |