3-(Chloromethyl)pyridazine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR928537-1G
APOSOR928537-1GEA
371
EUR
APOSOR928537-1G
3-(Chloromethyl)pyridazine hydrochloride
3-(Chloromethyl)pyridazine hydrochloride
Formel:
C₅H₅ClN₂·ClH Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD19705404 CAS-Nummer: 27349-66-2 |