N1,N2-Dimethylcyclohexane-1,2-diamine 96%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR928538-5G
APOSOR928538-5GEA
48
EUR
APOSOR928538-5G
N1,N2-Dimethylcyclohexane-1,2-diamine 96%
N1,N2-Dimethylcyclohexane-1,2-diamine
Formel:
C₈H₁₈N₂ Molecular Weight: 142,2419 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD05664382 CAS-Nummer: 61798-24-1 |