ɑ-Methylene-γ-butyrolactone 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR928542-5G
APOSOR928542-5GEA
0
EUR
APOSOR928542-5G
ɑ-Methylene-γ-butyrolactone 95%
alpha-Methylene-gamma-butyrolactone
Formel:
C₅H₆O₂ Dichte: 1,12 g/cm³ (25 °C) Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00005407 CAS-Nummer: 547-65-9 UN: 1993 ADR: 3,III |