Ethyl 5-benzoxazolecarboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR928548-1G
APOSOR928548-1GEA
133
EUR
APOSOR928548-1G
Ethyl 5-benzoxazolecarboxylate 95%
Ethyl 5-benzoxazolecarboxylate
Formel:
C₁₀H₉NO₃ Molecular Weight: 191.183 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD22682802 CAS-Nummer: 1404370-64-4 |