6-(Morpholin-4-yl)pyridine-2-carboxylic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-(6-Carboxypyridin-2-yl)morpholine, 6-(Morpholin-4-yl)picolinic acid
OR9286-250MG
APOSOR9286-250MGEA
46.4
EUR
APOSOR9286-250MG
6-(Morpholin-4-yl)pyridine-2-carboxylic acid 97%
6-(Morpholin-4-yl)pyridine-2-carboxylic acid
Formel:
C₁₀H₁₂N₂O₃ Molecular Weight: 208,214 g/mol Schmelzpunkt: 127…129 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03965867 CAS-Nummer: 554405-17-3 UN: 2811 ADR: 6.1,III |