4-Methyl-1H-imidazole-2-carbaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR928643-1G
APOSOR928643-1GEA
487
EUR
APOSOR928643-1G
4-Methyl-1H-imidazole-2-carbaldehyde 95%
4-Methyl-1H-imidazole-2-carbaldehyde
Formel:
C₅H₆N₂O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD05864565 CAS-Nummer: 113825-16-4 |