Ac-HMBA-linker 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 4-(Acetoxymethyl)benzoic acid, 4-Acetoxymethylbenzoic acid
OR928683-25G
APOSOR928683-25GEA 459 EUR
APOSOR928683-25G
Ac-HMBA-linker 98%
Ac-HMBA-linker
Formel: C₁₀H₁₀O₄
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01090957
CAS-Nummer: 15561-46-3