3-Bromo-4-chloro-1H-indole 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR928747-1G
APOSOR928747-1GEA
1130
EUR
APOSOR928747-1G
3-Bromo-4-chloro-1H-indole 95%
3-Bromo-4-chloro-1H-indole
Formel:
C₈H₅BrClN Molecular Weight: 230,489 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD11894316 CAS-Nummer: 1181332-74-0 |