2-Bromo-1,3-cyclohexanedione 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR928750-2G
APOSOR928750-2GEA
574
EUR
APOSOR928750-2G
2-Bromo-1,3-cyclohexanedione 95%
2-Bromo-1,3-cyclohexanedione
Formel:
C₆H₇BrO₂ Molecular Weight: 191,03 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00971951 CAS-Nummer: 60060-44-8 |