Sarkosinsäureethylester Hydrochlorid 97%

Lieferant: Apollo Scientific

Synonyme: Sarcosine Ethyl Ester HCl, H-Sar-OEt·HCl, Ethyl 2-(methylamino)acetate hydrochloride

OR928751-500G
APOSOR928751-500GEA 232 EUR
APOSOR928751-500G
Sarkosinsäureethylester Hydrochlorid 97%
Sarkosinsäureethylester Hydrochlorid
Formel: C₅H₁₁NO₂·HCl
Molecular Weight: 153.61 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012506
CAS-Nummer: 52605-49-9

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR