Butyl methanesulphonate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR928832-10G
OR928832-5G
OR928832-25G
APOSOR928832-10GEA
82.8
EUR
APOSOR928832-10G
APOSOR928832-5G
APOSOR928832-25G
Butyl methanesulphonate 95%
Butyl methanesulphonate
Formel:
C₅H₁₂O₃S Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00041257 CAS-Nummer: 1912-32-9 |