2-(2-Chlorethoxy)ethanol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR928909-500G
APOSOR928909-500GEA
68.3
EUR
APOSOR928909-500G
2-(2-Chlorethoxy)ethanol 97%
2-(2-Chloroethoxy)ethanol
Formel:
C₄H₉ClO₂ Molecular Weight: 124.57 g/mol Siedepunkt: 79 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002870 CAS-Nummer: 628-89-7 |