1-(4-Isocyanatobenzyl)piperidine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
1-Isocyanato-4-[(piperidin-1-yl)methyl]benzene, 4-[(Piperidin-1-yl)methyl]phenyl isocyanate
OR9290-50MG
APOSOR9290-50MGEA
36.4
EUR
APOSOR9290-50MG
1-(4-Isocyanatobenzyl)piperidine
1-(4-Isocyanatobenzyl)piperidine
May form small amount of sediment
Formel:
C₁₃H₁₆N₂O Molecular Weight: 216,279 g/mol Siedepunkt: 85…90 °C (0,1 mm Hg) Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD08435873 CAS-Nummer: 879896-46-5 UN: 2206 ADR: 6.1,III |