5-Bromo-L-tryptophan 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR929180-1G
OR929180-250MG
OR929180-500MG
OR929180-100MG
APOSOR929180-1GEA
0
EUR
APOSOR929180-1G
APOSOR929180-250MG
APOSOR929180-500MG
APOSOR929180-100MG
5-Bromo-L-tryptophan 97%
5-Bromo-L-tryptophan
Formel:
C₁₁H₁₁BrN₂O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06796707 CAS-Nummer: 25197-99-3 |