Ac-Ile-OMe 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR929225-1G
OR929225-5G
APOSOR929225-1GEA
0
EUR
APOSOR929225-1G
APOSOR929225-5G
Ac-Ile-OMe 95%
Ac-Ile-OMe
Formel:
C₉H₁₇NO₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00080833 CAS-Nummer: 2256-76-0 |