3-Chlor-4-nitrophenol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR929226-10G
APOSOR929226-10GEA
87
EUR
APOSOR929226-10G
3-Chlor-4-nitrophenol 98%
3-Chlor-4-nitrophenol
Formel:
C₆H₄ClNO₃ Molecular Weight: 173.56 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00466090 CAS-Nummer: 491-11-2 |