2-(T-Butyloxy)-ethylamine hydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR929232-1G
APOSOR929232-1GEA
270
EUR
APOSOR929232-1G
2-(T-Butyloxy)-ethylamine hydrochloride 95%
2-(T-Butyloxy)-ethylamine hydrochloride
Formel:
C₆H₁₅NO·ClH Molecular Weight: 153,65 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04973191 CAS-Nummer: 335598-67-9 |