Ethyl-3-oxocyclopentane-1-carboxylate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Ethyl 3-oxocyclopentanecarboxylate
OR929246-5G
APOSOR929246-5GEA
59.6
EUR
APOSOR929246-5G
Ethyl-3-oxocyclopentane-1-carboxylate 97%
Ethyl-3-oxocyclopentane-1-carboxylate
Formel:
C₈H₁₂O₃ Molecular Weight: 156.18 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01320352 CAS-Nummer: 5400-79-3 |