5,5-Dimethylpyrrolidin-2-one 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR929277-5G
APOSOR929277-5GEA
112
EUR
APOSOR929277-5G
5,5-Dimethylpyrrolidin-2-one 95%
5,5-Dimethylpyrrolidin-2-one
Formel:
C₆H₁₁NO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00128876 CAS-Nummer: 5165-28-6 |