3-Chloro-4-ethoxybenzaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR929320-1G
OR929320-5G
APOSOR929320-1GEA
88.6
EUR
APOSOR929320-1G
APOSOR929320-5G
3-Chloro-4-ethoxybenzaldehyde 95%
3-Chloro-4-ethoxybenzaldehyde
Formel:
C₉H₉ClO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06246171 CAS-Nummer: 99585-10-1 |