trans-2-Octenoic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR929368-5G
APOSOR929368-5GEA
0
EUR
APOSOR929368-5G
trans-2-Octenoic acid 95%
trans-2-Octenoic acid
Formel:
C₈H₁₄O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002706 CAS-Nummer: 1871-67-6 |