3,3'-Bipyridin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 3,3'-Dipyridyl, 3,3'-Bipyridine
OR929371-1G
APOSOR929371-1GEA 159 EUR
APOSOR929371-1G
3,3'-Bipyridin 95%
3,3'-Bipyridin
Formel: C₁₀H₈N₂
Molecular Weight: 156,19 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006371
CAS-Nummer: 581-46-4