2,4-Dimethylbenzoxazole 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR929525-1G
APOSOR929525-1GEA
364
EUR
APOSOR929525-1G
2,4-Dimethylbenzoxazole 95%
2,4-Dimethylbenzoxazole
Formel:
C₉H₉NO Molecular Weight: 147,174 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD21641329 CAS-Nummer: 72692-90-1 |