3,6,6-Trimethyl-1,5,6,7-tetrahydro-4h-indazol-4-one 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR929611-1G
APOSOR929611-1GEA
574
EUR
APOSOR929611-1G
3,6,6-Trimethyl-1,5,6,7-tetrahydro-4h-indazol-4-one 95%
3,6,6-Trimethyl-1,5,6,7-tetrahydro-4h-indazol-4-one
Formel:
C₁₀H₁₄N₂O Molecular Weight: 178,231 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00474387 CAS-Nummer: 16315-16-5 |