(2,4-Dimethylphenyl)essigsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2,4-Xylylessigsäure
OR929615-100G
OR929615-10G
OR929615-25G
APOSOR929615-100GEA
601
EUR
APOSOR929615-100G
APOSOR929615-10G
APOSOR929615-25G
(2,4-Dimethylphenyl)essigsäure 98%
(2,4-Dimethylphenyl)essigsäure
Formel:
(C₆H₃(CH₃)₂)CH₂COOH Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02664685 CAS-Nummer: 6331-04-0 |