7-Methoxy-3,4-dihydro-2H-isoquinolin-1-one 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
7-Methoxy-3,4-dihydroisoquinolin-1(2H)-one
OR929617-1G
APOSOR929617-1GEA
116
EUR
APOSOR929617-1G
7-Methoxy-3,4-dihydro-2H-isoquinolin-1-one 95%
7-Methoxy-3,4-dihydro-2H-isoquinolin-1-one
Formel:
C₁₀H₁₁NO₂ Molecular Weight: 177,2 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04114863 CAS-Nummer: 22246-04-4 |