5-(2-Chloroethyl)-1,3-benzodioxole 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
4-(2-Chloroethyl)-1,2-methylenedioxybenzene
OR9297-1G
APOSOR9297-1GEA
183
EUR
APOSOR9297-1G
5-(2-Chloroethyl)-1,3-benzodioxole 97%
5-(2-Chloroethyl)-1,3-benzodioxole
Formel:
C₉H₉ClO₂ Molecular Weight: 184,62 g/mol Siedepunkt: 112 °C (2 mm Hg) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08435910 CAS-Nummer: 23808-46-0 UN: 1760 ADR: 8,III |