1-(2-(Methylamino)phenyl)ethanone 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR929725-1G
APOSOR929725-1GEA
177
EUR
APOSOR929725-1G
1-(2-(Methylamino)phenyl)ethanone 95%
1-(2-(Methylamino)phenyl)ethanone
Formel:
C₉H₁₁NO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD19159692 CAS-Nummer: 1859-75-2 |