4-Chloro-1-phenylpyrazole 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
4-Chloro-1-phenyl-1H-pyrazole
OR929752-100MG
APOSOR929752-100MGEA
78.3
EUR
APOSOR929752-100MG
4-Chloro-1-phenylpyrazole 95%
4-Chloro-1-phenylpyrazole
Formel:
C₉H₇ClN₂ Molecular Weight: 178,618 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00234512 CAS-Nummer: 6831-92-1 |