Z-DL-ALA-GLY-OH
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR929864-1G
APOSOR929864-1GEA
161
EUR
APOSOR929864-1G
Z-DL-ALA-GLY-OH
Z-DL-ALA-GLY-OH
Formel:
C₁₃H₁₆N₂O₅ Molecular Weight: 280,277 g/mol Schmelzpunkt: 130…131 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00021731 CAS-Nummer: 2503-31-3 |