2-[(2-Methylphenyl)methyl]pyrrolidine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR929958-1G
APOSOR929958-1GEA
502
EUR
APOSOR929958-1G
2-[(2-Methylphenyl)methyl]pyrrolidine 95%
2-[(2-Methylphenyl)methyl]pyrrolidine
Formel:
C₁₂H₁₇N Molecular Weight: 175,27 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02663439 CAS-Nummer: 383127-27-3 |