2,4-Dinitro-1-naphthol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Acid Yellow 24, 1,3-Dinitro-4-hydroxynaphthalin, Martiumgelb, Naphtholgelb, Martinsgelb, 2,4-Dinitronaphthol
OR929998-25G
APOSOR929998-25GEA
183
EUR
APOSOR929998-25G
2,4-Dinitro-1-naphthol 98%
2,4-Dinitro-1-naphthol
Formel:
C₁₀H₆N₂O₅ Molecular Weight: 234,17 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00065352 CAS-Nummer: 605-69-6 |