Methyl-4-chlor-3-nitrobenzoat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Chlor-3-nitrobenzoesäuremethylester
OR9300-5G
APOSOR9300-5GEA 21.9 EUR
APOSOR9300-5G
Methyl-4-chlor-3-nitrobenzoat 98%
Methyl-4-chlor-3-nitrobenzoat
Formel: C₈H₆ClNO₄
Molecular Weight: 215,59 g/mol
Schmelzpunkt: 80…83 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00016989
CAS-Nummer: 14719-83-6