7-Bromothieno[3,2-d]pyrimidine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR930033-250MG
APOSOR930033-250MGEA
187
EUR
APOSOR930033-250MG
7-Bromothieno[3,2-d]pyrimidine 98%
7-Bromothieno[3,2-d]pyrimidine
Formel:
C₆H₃BrN₂S Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11520387 CAS-Nummer: 21586-25-4 |