Ethyl-3-iodimidazo[1,2-a]pyridin-2-carboxylat 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-Iodo-imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 3-iodoimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
OR930103-250MG
APOSOR930103-250MGEA
78.3
EUR
APOSOR930103-250MG
Ethyl-3-iodimidazo[1,2-a]pyridin-2-carboxylat 95%
Ethyl-3-iodimidazo[1,2-a]pyridin-2-carboxylat
Formel:
C₁₀H₉IN₂O₂ Siedepunkt: 144…146 °C |
MDL:
MFCD06739188 CAS-Nummer: 292858-07-2 |