M-Aminobenzyl cyanide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-(3-Aminophenyl)acetonitrile
OR930194-1G
APOSOR930194-1GEA
105
EUR
APOSOR930194-1G
M-Aminobenzyl cyanide 95%
M-Aminobenzyl cyanide
Formel:
C₈H₈N₂ Molecular Weight: 132,163 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03265299 CAS-Nummer: 4623-24-9 |