2,3,5-Trichlorphenol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR930342-5G
APOSOR930342-5GEA 183 EUR
APOSOR930342-5G
2,3,5-Trichlorphenol 95%
2,3,5-Trichlorphenol
Formel: C₆H₃Cl₃O
Molecular Weight: 197.45 g/mol
Siedepunkt: 248
Schmelzpunkt: 62
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002164
CAS-Nummer: 933-78-8