2-Chlor-4-phenylpyrimidin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR9304-1G
APOSOR9304-1GEA 33.5 EUR
APOSOR9304-1G
2-Chlor-4-phenylpyrimidin 95%
2-Chloro-4-phenylpyrimidine
Formel: C₁₀H₇ClN₂
Molecular Weight: 190.63 g/mol
Schmelzpunkt: 84…88 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00234600
CAS-Nummer: 13036-50-5
UN: 2811
ADR: 6.1 III