5,7-Dimethylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR930461-1G
APOSOR930461-1GEA
435
EUR
APOSOR930461-1G
5,7-Dimethylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine 95%
5,7-Dimethylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine
Formel:
C₈H₉N₃ Molecular Weight: 147,177 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01692984 CAS-Nummer: 35149-38-3 |