1-Phenyl-2-pyrrolidinon 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
1-Phenyl-2-pyrrolidinone
OR930513-100G
APOSOR930513-100GEA
85.7
EUR
APOSOR930513-100G
1-Phenyl-2-pyrrolidinon 98%
1-Phenyl-2-pyrrolidone
Formel:
C₁₀H₁₁NO Molecular Weight: 161.20 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003192 CAS-Nummer: 4641-57-0 |